Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carisoprodol
Artikelnummer. 17221212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17221212 25 g
17201212 1 g
17211212 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17221212 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466240250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-44-4
Molekylær formel C12H24N2O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carisoprodol
Mængde 25 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløseligt i dmso, chloroform, methanol
Smeltepunkt 90,0 °C til 94,0 °C
Formel vægt 260.33
InChI nøgle OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
IUPAC navn 2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl N-(propan-2-yl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 260.33
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.