Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carisoprodol
Artikelnummer. 17201212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17201212 1 g
17211212 5 g
17221212 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17201212 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466240010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-44-4
Molekylær formel C12H24N2O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carisoprodol
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløseligt i dmso, chloroform, methanol
Smeltepunkt 90,0 °C til 94,0 °C
Formel vægt 260.33
InChI nøgle OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
IUPAC navn 2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl N-(propan-2-yl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 260.33