Få mere at vide
Carisoprodol, Mikromol™
Artikelnummer. 17940876
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17940876 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17940876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0782.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carisoprodol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carisoprodol
CAS 78-44-4
Analyt- eller komponentnavne Carisoprodol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H24 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Carisoprodol, (2RS)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamate, Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Carbamic acid, (1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester (9CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester) (8CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6CI), 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate, Apesan, Arusal, Atonalyt, Calenfa, Caprodat, Carisol, Carisoma, Carisoprodate, Carisoprodatum, Domarax, Flexal, Flexartal, Isobamate, Isomeprobamate, Isopropyl meprobamate, Isoprotan, Isoprotane, Isoprothane, Izoprotan, Miolisodal, Mioril, N-Isopropyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, NIH 10966, NSC 172124, Rela, Relasom, Sanoma, Skutamil, Soma, Somadril, Somalgit, Stialgin
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
SMIL CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C
IUPAC navn [2-(carbamoyloxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 260.33
Mængde 250 mg
Formel vægt 260.1736 g/mol