Få mere at vide
Carisoprodol, Lipomed
Artikelnummer. 30457652
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30457652 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30457652 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCSP110150
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Carisoprodol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carisoprodol
CAS 78-44-4
Analyt- eller komponentnavne Carisoprodol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H24 N2 O4
Synonym Carisoprodol, (2 RS)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamate, Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Carbamic acid, (1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester (9 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester) (8 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6 CI)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C
IUPAC navn [2-(carbamoyloxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 260.33
Mængde 50 mg
Formel vægt 260,1736 g/mol