Få mere at vide
Cariprazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cariprazine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32Cl2N4O/c1-25(2)21(28)24-17-8-6-16(7-9-17)10-11-26-12-14-27(15-13-26)19-5-3-4-18(22)20(19)23/h3-5,16-17H,6-15H2,1-2H3,(H,24,28)/t16-,17- |
| Formel vægt | 426.1953 |
| Procent renhed | >95% |