Få mere at vide
Cariprazine, Mikromol™
Beskrivelse
Cariprazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cariprazine |
| CAS | 839712-12-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cariprazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H32 Cl2 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Urea, N'-[trans-4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]-N,N-dimethyl-, N'-[trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]-N,N-dimethylurea, Cariprazine, RGH 188, [trans-4-[[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]carbamoyl]cyclohexan-1-yl]-N,N-dimethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32Cl2N4O/c1-25(2)21(28)24-17-8-6-16(7-9-17)10-11-26-12-14-27(15-13-26)19-5-3-4-18(22)20(19)23/h3-5,16-17H,6-15H2,1-2H3,(H,24,28)/t16-,17- |
| SMIL | CN(C)C(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3Cl)CC1 |
| IUPAC navn | 3-[4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexyl]-1,1-dimethylurea |
| Vis mere |