Få mere at vide
Cariprazine, Mikromol™
Artikelnummer. 17994246
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17994246 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17994246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3927.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cariprazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cariprazine
CAS 839712-12-8
Analyt- eller komponentnavne Cariprazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H32 Cl2 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Urea, N'-[trans-4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]-N,N-dimethyl-, N'-[trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]-N,N-dimethylurea, Cariprazine, RGH 188, [trans-4-[[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]carbamoyl]cyclohexan-1-yl]-N,N-dimethylamine
InChI formel InChI=1S/C21H32Cl2N4O/c1-25(2)21(28)24-17-8-6-16(7-9-17)10-11-26-12-14-27(15-13-26)19-5-3-4-18(22)20(19)23/h3-5,16-17H,6-15H2,1-2H3,(H,24,28)/t16-,17-
SMIL CN(C)C(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3Cl)CC1
IUPAC navn 3-[4-[2-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexyl]-1,1-dimethylurea
Molekylvægt (g/mol) 427.41
Mængde 250 mg
Formel vægt 426.1953 g/mol