Få mere at vide
Pohli™ Cargo Card Box
Artikelnummer. 15861418
Skift visning
Mål (L x B x H) Udvendig:
448 x 448 x 688 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mål (L x B x H) Udvendig Pakningsstørrelse
15861418 448 x 448 x 688 mm Hver
1 options
Kartonoverpakken (Cargo Box) OG også styrofoam-boksen (Super FSP) skal mærkes og mærkes af henholdsvis fylderen af afsenderen med alle nødvendige oplysninger og symboler i henhold til internationale regler og krav for transport af farligt gods.
Artikelnummer. 15861418 Leverandør Pohli™ Leverandørnr. 23013901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 DKK
    501.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.34 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kartonoverpakken (Cargo Box) OG også styrofoam-boksen (Super FSP) skal mærkes og mærkes af henholdsvis fylderen af afsenderen med alle nødvendige oplysninger og symboler i henhold til internationale regler og krav for transport af farligt gods.
Fragtkort boks til Pohli SUPER FSP. Denne boks er obligatorisk for, at FN-godkendelsen af SUPER FSP kombinationsemballagen er gyldig (6PH1/X2.2/250).
  • Brun lastboks, der passer til 25L Super FSP (03048176)
  • Med klapper og udskæring
  • Med trækstrimmel som manipulationssikker emballage
  • Med Pohli udskrivning, herunder etiketfelt til dine produktoplysninger
  • Mål (L x B x H): 448 x 448 x 688 mm
  • 1.700 g/stk
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SUPER FSP emballage 03048176
Farve Brun
Mål (L x B x H) Udvendig 448 x 448 x 688 mm
Vægt (metrisk) 1.7 kg
Materiale Pap