missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carfilzomib, TRC

Artikelnummer. 30135814
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135814 5 mg
30009482 250 mg
18002320 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1834605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 868540-17-4
Synonym L-Phenylalaninamide, (αS)-α-[[2-(4-morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]carbonyl]butyl]-∣L-Phenylalaninamide, (αS)-α-[(4-morpholinylacetyl)amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyloxiranyl]carbonyl]butyl]- (9CI)∣(αS)-α-[[2-(4-Morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]carbonyl]butyl]-L-phenylalaninamide∣Carfilzomib∣Kyprolis∣PR 171

Tekniske data

Renhed >95% (HPLC)
Format Neat
Molekylær formel C40H57N5O7
MDL nummer MFCD11040997
Molekylvægt (g/mol) 719.91, 719.92
InChI nøgle BLMPQMFVWMYDKT-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C)CC(NC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)CN1CCOCC1)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)C1(C)CO1
IUPAC navn 4-methyl-N-(1-{[4-methyl-1-(2-methyloxiran-2-yl)-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-phenylethyl)-2-{2-[2-(morpholin-4-yl)acetamido]-4-phenylbutanamido}pentanamide
Produkttype API
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.