Få mere at vide
Carfilzomib, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17505575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17505575 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17505575 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469111000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carfilzomib
CAS 868540-17-4
Mængde 100 mg
Smeltepunkt 207 °C til 210 °C
Molekylær formel C40 H57 N5 O7
Formel vægt 712.92
MDL nummer MFCD11040997
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid til Næsten-hvid
Renhed ≥97,5 %
InChI nøgle BLMPQMFVWMYDKT-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C)CC(NC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)CN1CCOCC1)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)C1(C)CO1
IUPAC navn 4-methyl-N-(1-{[4-methyl-1-(2-methyloxiran-2-yl)-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-phenylethyl)-2-{2-[2-(morpholin-4-yl)acetamido]-4-phenylbutanamido}pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 719.92
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carfilzomib
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carfilzomib