Få mere at vide
Carfilzomib, Mikromol™
Beskrivelse
Carfilzomib
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carfilzomib |
| CAS | 868540-17-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carfilzomib |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C40 H57 N5 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | L-Phenylalaninamide, (αS)-α-[[2-(4-morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]carbonyl]butyl]-, L-Phenylalaninamide, (αS)-α-[(4-morpholinylacetyl)amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyloxiranyl]carbonyl]butyl]- (9CI), (αS)-α-[[2-(4-Morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S)-3-methyl-1-[[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]carbonyl]butyl]-L-phenylalaninamide, Carfilzomib, Kyprolis, PR 171 |
| InChI formel | InChI=1S/C40H57N5O7/c1-27(2)22-32(36(47)40(5)26-52-40)42-39(50)34(24-30-14-10-7-11-15-30)44-38(49)33(23-28(3)4)43-37(48)31(17-16-29-12-8-6-9-13-29)41-35(46)25-45-18-20-51-21-19-45/h6-15,27-28,31-34H,16-26H2,1-5H3,(H,41,46)(H,42,50)(H,43,48)(H,44,49)/t31-,32-,33-,34-,40+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)CN2CCOCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)[C@@]4(C)CO4 |
| IUPAC navn | (2S)-4-methyl-N-[(2S)-1-[[(2S)-4-methyl-1-[(2R)-2-methyloxiran-2-yl]-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-2-[[(2S)-2-[(2-morpholin-4-ylacetyl)amino]-4-phenylbutanoyl]amino]pentanamide |
| Vis mere |