missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carfilzomib, MedChemExpress
Beskrivelse
Carfilzomib (PR-171) is an irreversible proteasome inhibitor with an IC50 of 5 nM in ANBL-6 and RPMI 8226 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carfilzomib |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 868540-17-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C40H57N5O7 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | PR-171 |
| Opløselighedsinformation | DMF : ≥ 100 mg/mL (138.91 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (69.45 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?