missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carfilzomib (2R,4S)-Diol, TRC

Artikelnummer. 30351599
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30351599 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351599 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1834702.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carfilzomib (2R,4S)-Diol
CAS 1541172-75-1
Molekylær formel C40H59N5O8
Mængde 2.5 mg
Synonym (αS)-α-[[2-(4-Morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S,3R)-3,4-dihydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-2-oxobutyl]-L-phenylalaninamide
InChI formel InChI=1S/C40H59N5O8/c1-27(2)22-32(36(48)40(5,52)26-46)42-39(51)34(24-30-14-10-7-11-15-30)44-38(50)33(23-28(3)4)43-37(49)31(17-16-29-12-8-6-9-13-29)41-35(47)25-45-18-20-53-21-19-45/h6-15,27-28,31-34,46,52H,16-26H2,1-5H3,(H,41,47)(H,42,51)(H,43,49)(H,44,50)/t31-,32-,33-,34+,40?/m0/s1
SMIL OC(CO)(C)C([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCC2=CC=CC=C2)NC(CN3CCOCC3)=O)=O)=O)=O)=O
IUPAC navn (2S)-N-[(2R)-1-[[(4S)-1,2-dihydroxy-2,6-dimethyl-3-oxoheptan-4-yl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-4-methyl-2-[[(2S)-2-[(2-morpholin-4-ylacetyl)amino]-4-phenylbutanoyl]amino]pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 737.93
Formel vægt 737.4364
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.