missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carfilzomib (2R,4S)-2-Hydroxy Acetate, TRC

Artikelnummer. 30468837
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468837 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM6875455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carfilzomib (2R,4S)-2-Hydroxy Acetate
CAS 1541171-69-0
Molekylær formel C42H61N5O9
Mængde 5 mg
Synonym (αS)-α-[[2-(4-Morpholinyl)acetyl]amino]benzenebutanoyl-L-leucyl-N-[(1S,3R)-4-(acetyloxy)-3-hydroxy-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-2-oxobutyl]-L-phenylalaninamide
InChI formel InChI=1S/C42H61N5O9/c1-28(2)23-34(38(50)42(6,54)27-56-30(5)48)44-41(53)36(25-32-15-11-8-12-16-32)46-40(52)35(24-29(3)4)45-39(51)33(18-17-31-13-9-7-10-14-31)43-37(49)26-47-19-21-55-22-20-47/h7-16,28-29,33-36,54H,17-27H2,1-6H3,(H,43,49)(H,44,53)(H,45,51)(H,46,52)/t33-,34-,35-,36-,42-/m1/s1
SMIL CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)CN2CCOCC2)C(=O)N[C@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)[C@](C)(O)COC(=O)C
Molekylvægt (g/mol) 779.96
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.