Få mere at vide
Carfentrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carfentrazone (free acid) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10Cl2F3N3O3/c1-5-19-21(13(24)20(5)12(17)18)10-3-6(2-8(15)11(22)23)7(14)4-9(10)16/h3-4,8,12H,2H2,1H3,(H,22,23) |
| Formel vægt | 383.0051 |
| Procent renhed | >95% |