missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carebastine, TRC

Artikelnummer. 30368768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368768 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1834405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carebastine
CAS 90729-42-3
Molekylær formel C32H37NO4
Mængde 5 mg
Synonym 4-[4-[4-(Diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-α,α-dimethylbenzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(35)36)27-17-15-24(16-18-27)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)37-30(25-10-5-3-6-11-25)26-12-7-4-8-13-26/h3-8,10-13,15-18,28,30H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)
SMIL O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C(O)=O)C=C1)CCCN(CC2)CCC2OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
IUPAC navn 2-[4-[4-(4-benzhydryloxypiperidin-1-yl)butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 499.64
Formel vægt 499.2723
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.