missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carebastine, TRC

Artikelnummer. 30354532
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354532 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18344050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carebastine
CAS 90729-42-3
Molekylær formel C32H37NO4
Mængde 50 mg
Synonym 4-[4-[4-(Diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-α,α-dimethylbenzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C32H37NO4/c1-32(2,31(35)36)27-17-15-24(16-18-27)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)37-30(25-10-5-3-6-11-25)26-12-7-4-8-13-26/h3-8,10-13,15-18,28,30H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)
SMIL O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C(O)=O)C=C1)CCCN(CC2)CCC2OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
IUPAC navn 2-[4-[4-(4-benzhydryloxypiperidin-1-yl)butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 499.64
Formel vægt 499.2723
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.