missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carebastine-d5 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carebastine-d5 Methyl Ester |
| CAS | 1190019-51-2 |
| Molekylær formel | C33H34D5NO4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[4-[4-(Diphenylmethoxy-d5)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-alpha,alpha-dimethyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C33H39NO4/c1-33(2,32(36)37-3)28-18-16-25(17-19-28)30(35)15-10-22-34-23-20-29(21-24-34)38-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3/i4D,6D,7D,11D,12D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(OC2CCN(CCCC(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C(=O)OC)CC2)c4ccccc4)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | methyl 2-methyl-2-[4-[4-[4-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenylmethoxy]piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.7 |
| Formel vægt | 518.3193 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?