Få mere at vide
Novus Biologicals™ Cardiotrophin-1/CT-1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkterTekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Cycle and Replication, Protein Kinase |
| Mål | Cardiotrophin-1/CT-1 |
| Synonym | cardiophin 1, cardiotrophin 1, cardiotrophin-1, CT-1CT1 |
| Gen symbol | CTF1 |