Få mere at vide
Novus Biologicals™ Cardiotrophin-1/CT-1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18323848 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18323848 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18323848 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00001489T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Cycle and Replication, Protein Kinase
Mål Cardiotrophin-1/CT-1
Synonym cardiophin 1, cardiotrophin 1, cardiotrophin-1, CT-1CT1
Gen symbol CTF1