Få mere at vide
Cardiac Troponin T Antibody (OTI7B1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1905.00 DKK - 4095.00 DKK
Tekniske data
Antigen Cardiac Troponin T
Klon OTI7B1
Fortynding Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Applikationer Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30306138
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-44886-30ul
30 μL
1905.00 DKK
30µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30306618
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-44886-100ul
100 μL
4095.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Cardiac Troponin T Monoclonal antibody specifically detects Cardiac Troponin T in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
Cardiac Troponin T
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
7139
IgG2a
>95%
Antibody
OTI7B1
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Cardiac Muscle Troponin T, Cardiomyopathy, Dilated 1D (Autosomal Dominant), Cardiomyopathy, Hypertrophic, CMD1D, CMH2, CMPD2, cTnT, LVNC6, RCM3, TnTc, troponin T type 2 (cardiac), troponin T, cardiac muscle, Troponin T2, Cardiac Type, Truncated Cardiac Troponin T
Full length human recombinant protein of human TNNT2 (NP_000355) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater