Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Paprør Opbevaringsboks Skillevæg 36 Brønd, 15 mL rør, hvid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12626265 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Farve unitSize
12626265 Hvid Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12626265 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS2860T
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Papskillevæggen er til organisering af små prøver og rør.
  • Skillevæggen er til 15 ml rør
  • 36 brønde (17,5 mm brønddia.)
  • 6 x 6 array
Tekniske data
Oversigt Opbevaringsboks af paprør
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Indsæt gitter
Til brug med (applikation) Rør
Holder Rør
Rør Array 6 x 6
Længde (engelsk) 5,65 tommer.
Længde (metrisk) 14.35 cm
Bredde (engelsk) 5,65 tommer.
Bredde (metrisk) 14.35 cm
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 10.80 cm
Diameter (metrisk) Brønd 29.5 mm