Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Kartonrør Opbevaringsboks Skillevæg 16 brønde, 50 mL rør, hvid
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Skillevæggen er til 50 ml rør
- 16 brønde (29,5 mm brønddia.)
- 4 x 4 array
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Opbevaringsboks af paprør |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Indsæt gitter |
| Til brug med (applikation) | Rør |
| Holder | Rør |
| Rør Array | 4 x 4 |
| Længde (engelsk) | 5,65 tommer. |
| Længde (metrisk) | 14.35 cm |
| Vis mere |