Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Paprørsopbevaringsboks til 15 og 50 ml rør (ingen skillevæg), hvid
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Økonomiske papkasser er engangs
- Skriveoverflade til beskrivelser eller selvnummereringssystemer
- Skillevægge fås i to størrelser
- Skillevægge skal bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Opbevaringsboks af paprør |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Kryo/fryseboks |
| Til brug med (applikation) | Rør |
| Holder | Rør |
| Længde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Længde (metrisk) | 14.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Vis mere |