Få mere at vide
Globe Scientific Opbevaringsæske af pap til høje kryogene hætteglas
Artikelnummer. 31922770 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Rød
Holder:
Rør (2 tommer H x 12 mm B)
Rør (2 tommer H x 13 mm B)
Rør (2 tommer H x 15 mm B)
Rør (3 tommer H x 12 mm B)
Rør (3 tommer H x 13 mm B)
Rør (3 tommer H x 15 mm B)
Dimensioner (L x B x H):
134 x 134 x 47 mm
134 x 134 x 76 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Dimensioner (L x B x H)
31922770 Hvid Rør (2 tommer H x 13 mm B) 134 x 134 x 47 mm
31923057 Hvid Rør (2 tommer H x 15 mm B) 134 x 134 x 47 mm
31922659 Hvid Rør (2 tommer H x 12 mm B) 134 x 134 x 47 mm
31922644 Hvid Rør (3 tommer H x 13 mm B) 134 x 134 x 76 mm
31923491 Hvid Rør (3 tommer H x 12 mm B) 134 x 134 x 76 mm
31923072 Rød Rør (2 tommer H x 13 mm B) 134 x 134 x 47 mm
31922685 Gul Rør (3 tommer H x 15 mm B) 134 x 134 x 76 mm
31922680 Hvid Rør (3 tommer H x 15 mm B) 134 x 134 x 76 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 31922770 Supplier Globe Scientific Supplier No. 3091
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Designet til kompakt opbevaring af prøverør, kryogene hætteglas og centrifugerør i et temperaturområde fra -196° til +121 °C
  • Designet til brug i køleskab og kryogene frysesystemer
  • Væskeresistent belægning
  • Kasserne kommer fuldt samlet
  • Nummereret gitter trykt i bunden af hver kasse
  • Dæk luftåbninger for at reducere fugtophobning
Specifications
Oversigt 81. plads (9 x 9)
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Holder Rør (2 tommer H x 13 mm B)
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 96/Cs.
Dimensioner (L x B x H) 134 x 134 x 47 mm
Længde (metrisk) 134 mm
Bredde (metrisk) 134 mm
Højde (metrisk) 47 mm