Få mere at vide
Eppendorf™ Papæpæske
Artikelnummer. 30663638
Skift visning
Højde (metrisk):
52 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
30663638 52 mm
1 options
Artikelnummer. 30663638 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001500220
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Designet til at modstå ultralave temperaturer med organiseret og sikker
  • Hvid frysepapkasse med vandafvisende belægning
  • Designet til at modstå ultralave temperaturer er ideelle til opbevaring af prøver ved 4 °C, 20 °C eller -86 °C
  • Fås i 53 mm (2 tommer), 76 mm (3 tommer) og 102 mm (4 tommer) høje kasser
  • Kompatibel med boksskillere i 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 og 10 x 10 (bestil separat)
  • Dimensioner: 133 x 133 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Fryseboks
Emballage 1/Pk.
Mængde 1 hv.
Sterilitet Ikke-steril
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 52 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 52 mm
Vægt (metrisk) 133 mm