Få mere at vide
Eppendorf™ Cardboard Storage Box
Artikelnummer. 30663637 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
102 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
30663637 102 mm
1 options
Artikelnummer. 30663637 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 6001500410
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designed to withstand ultra-low temperatures with organized and safe
  • White freezer cardboard box with water resistant coating
  • Designed to withstand ultra-low temperature are ideal for sample storage at 4 °C, 20°C, or -86°C
  • Available in 53 mm (2 in.), 76 mm (3 in.), and 102 mm (4 in.) tall boxes
  • Compatible with box dividers in 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, and 10 x 10 (order separately)
  • Dimensions: 133 x 133 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Materiale Cardboard
Form Square
Type Freezer Box
Emballage 1/Pk.
Mængde 1 Ea.
Sterilitet Non-sterile
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 102 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 102 mm
Vægt (metrisk) 133 mm