Få mere at vide
Epredia™ Cardboard Slide Folders Artikelnummer.: 10464379
Epredia™ Cardboard Slide Folders
Artikelnummer. 10464379 Shop alle Epredia produkter
20, Hver
Slidekapacitet:
20
30
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10464379
Brand: Epredia™ 1604
Store up to 48 75 x 26mm (3 x 1 in.) microscope slides in these cardboard folders.
  • Made of heavy reinforced cardboard for protection and durability
  • Folders are available for 20, 30 or 48 slides and convenient to carry
Please Note: Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Slidekapacitet 20
Enheden holder 20, 48, 30 Slides
Længde (engelsk) 8 in.
Længde (engelsk) Slide 3 in.
Længde (metrisk) 20.3 cm
Længde (metrisk) slæde 76 mm
Materiale Cardboard
Bredde (engelsk) 13.5 in.
Bredde (engelsk) Slide 1 in.
Bredde (metrisk) 34.3 cm
Bredde (metrisk) Slide 26 mm
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer74985014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/02/2025 Artikelnummer1604
Partinummer74281965 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2022 Artikelnummer1604
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Cardboard Slide Folders >