Få mere at vide
Fisherbrand™ Papskydebakke
Artikelnummer. 11713217 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Sort
Slidekapacitet:
20
30
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Slidekapacitet Pakningsstørrelse
11713217 Sort 30 Hver
12942071 Grøn 20 Hver
11790465 Blå 20 Hver
11703217 Sort 20 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11713217
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter 20 eller 30 standard mikroskopobjektglas i robuste papmapper. Slidebakker i pap har forsænkede slidser, der beskytter prøver og tommelfingersnit for nem adgang til objektglas. Engangsbakker er ideelle til korttidsopbevaring eller objektglastransport.
Opbevar og transporter op til 20 standard mikroskopobjektglas i robuste papmapper. Fisherbrand™ Slidebakker i pap har forsænkede slidser, der beskytter prøver og tommelfingersnit for nem adgang til objektglas. Engangsbakker er ideelle til korttidsopbevaring eller objektglastransport.
  • Kan rumme standard mikroskopobjektglas (25 x 75 mm og 1 x 3 tommer)
  • Vandrette rum er forsænkede for at beskytte prøverne, når låget er lukket
  • Har tommelfingersnit for nem fjernelse af objektglas
  • Mappeomslaget inkluderer et nummerpladeidentifikationsark
  • Engangsmapper fås i 2 størrelser og forskellige farver
Tekniske data
Type Slide opbevaringsbakke
Slidekapacitet 30
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Sort
rum 30
Enheden holder 30 dias
Dimensioner (L x B x H) 281 x 328 x 10 mm
Til brug med (applikation) Til opbevaring eller transport
Til brug med (udstyr) Standard mikroskopobjektglas (25 x 75 mm)
Materiale Pap
Sterilitet Non-sterile
Bakker Ja