Få mere at vide
Labcon™ Papstativer til centrifugerør
Artikelnummer. 17527886 Shop alle Labcon produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
17 mm
29 mm
Til brug med (udstyr):
Labcon™ 15 mL Centrifugerør
Labcon™ 50 ml centrifugerør
Artikelnummer. 17527886
Brand: Labcon™ 27525000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
25-plads stativer til koniske centrifugerør.
  • Designet til at holde Labcon™ 15 eller 50 mL koniske centrifugerør (kan passe til andre mærker)
  • Indeholder nummererede brønde
  • Viewport skåret ind i kartonen, der giver brugeren mulighed for at komme til bunden af rørene
  • Erstatter engangsstativ af polystyrenskum
  • Fremstillet af genanvendeligt pap
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Array 4 x 5
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Materiale Pap
Stillinger 25 stillinger
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Labcon™ 50 ml centrifugerør
Diameter (metrisk) Indvendig 29 mm