Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 136 mm
Artikelnummer. 11826893 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11826893
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse indsatser med Cryoboxes for fleksibel celleopbevaring og prøvehåndtering. Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts har ultra-lav temperatur resistent pap med vandafvisende finish til prøveopbevaring.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
Tekniske data
Mængde Pakke med 10 stk.
Materiale Pap
Produkttype Grid Indsæt
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver
Holder Prøveopbevaringsrør
Højde (metrisk) 25 mm
Bredde (metrisk) 136mm
Længde (metrisk) 136mm
Array 16 x 16