Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 136 mm
Artikelnummer. 11507683 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Array Pakningsstørrelse
11507683 30 mm 10 x 10 Pakke med 10
10354003 40 mm 10 x 10 Pakke med 10
10797093 65 mm 10 x 10 Pakke med 10
10008872 25 mm 9 x 9 Pakke med 10
10384573 40 mm 9 x 9 Pakke med 10
10130033 65 mm 9 x 9 Pakke med 10
10767093 65 mm 8 x 8 Pakke med 10
10232963 65 mm 7 x 7 Pakke med 10
10130903 25 mm 4 x 4 Pakke med 10
10314633 30 mm 4 x 4 Pakke med 10
10394053 40 mm 4 x 4 Pakke med 10
10465703 65 mm 4 x 4 Pakke med 10
11872523 40 mm 7 x 7 Pakke med 10
11892523 25 mm 8 x 8 Pakke med 10
11547673 25 mm 10 x 10 Pakke med 10
11826893 25 mm 16 x 16 Pakke med 10
11862523 30 mm 7 x 7 Pakke med 10
11802533 20 mm 8 x 8 Pakke med 10
11812533 40 mm 8 x 8 Pakke med 10
11577683 40 mm 16 x 16 Pakke med 10
11816913 65 mm 16 x 16 Pakke med 10
11932421 30 mm 9 x 9 Pakke med 10
11836893 50 mm 16 x 16 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 11507683
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse indsatser med Cryoboxes for fleksibel celleopbevaring og prøvehåndtering. Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts har ultra-lav temperatur resistent pap med vandafvisende finish til prøveopbevaring.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
Tekniske data
Mængde Pakke med 10 stk.
Materiale Pap
Produkttype Grid Indsæt
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver
Holder Prøveopbevaringsrør
Højde (metrisk) 30 mm
Bredde (metrisk) 136mm
Længde (metrisk) 136mm
Array 10 x 10