Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 136 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Materiale | Pap |
| Produkttype | Grid Indsæt |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver |
| Holder | Prøveopbevaringsrør |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Bredde (metrisk) | 136mm |
| Længde (metrisk) | 136mm |
| Array | 4 x 4 |