Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 133 mm
Artikelnummer. 12797125 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
Prøveopbevaringsrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Holder unitSize
12797125 Prøveopbevaringsrør Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12797125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse indsatser med Cryoboxes for fleksibel celleopbevaring og prøvehåndtering. Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts har ultra-lav temperatur resistent pap med vandafvisende finish til prøveopbevaring.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
Tekniske data
Mængde Pakke med 10 stk.
Materiale Pap
Produkttype Cryo Box Indsats
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver
Holder Prøveopbevaringsrør
Højde (metrisk) 25mm
Bredde (metrisk) 133mm
Længde (metrisk) 133mm
Array 10 x 10