Få mere at vide
Ratiolab™ Papgitterindsatser
Artikelnummer. 15129804
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
6 x 6
8 x 8
9 x 9
Bredde (metrisk):
133 mm
136 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15129804
Brand: Ratiolab™ 5120125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse gitterindsatser med Cryo Boxes til opbevaring ved ultralav temperatur. Ratiolab™ Papgitterindsatser er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
  • Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Mængde 10
Materiale Pap
Produkttype Grid Indsæt
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver
Holder Prøveopbevaringsrør
Højde (metrisk) 30 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Længde (metrisk) 133mm
Array 5 x 5