Få mere at vide
Ratiolab™ Papgitterindsatser
Artikelnummer. 11832731
Højde (metrisk):
25mm
30mm
40mm
65mm
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
6 x 6
8 x 8
9 x 9
Bredde (metrisk):
133mm
136mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11832731
Brand: Ratiolab™ 5120167
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse gitterindsatser med Cryo Boxes til opbevaring ved ultralav temperatur. Ratiolab™ Papgitterindsatser er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
  • Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Mængde 10
Materiale Pap
Produkttype Grid Indsæt
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver
Holder Prøveopbevaringsrør
Højde (metrisk) 40mm
Bredde (metrisk) 133mm
Længde (metrisk) 133mm
Array 9 x 9