Få mere at vide
Ratiolab™ Papgitterindsatser
Højde (metrisk):
25mm
30mm
40mm
65mm
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
6 x 6
8 x 8
9 x 9
Bredde (metrisk):
133mm
136mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ultralav temperaturbestandigt pap
- Til prøveopbevaring
- Temperaturbestandig ned til -80 °C
- Vandafvisende finish
- Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 |
| Materiale | Pap |
| Produkttype | Grid Indsæt |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver |
| Holder | Prøveopbevaringsrør |
| Højde (metrisk) | 65mm |
| Bredde (metrisk) | 133mm |
| Længde (metrisk) | 133mm |
| Array | 6 x 6 |