Få mere at vide
Ratiolab™ Papgitterindsatser
Artikelnummer. 10038972
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
6 x 6
8 x 8
9 x 9
Bredde (metrisk):
133 mm
136 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10038972
Brand: Ratiolab™ 5120130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse gitterindsatser med Cryo Boxes til opbevaring ved ultralav temperatur. Ratiolab™ Papgitterindsatser er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
  • Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Mængde 10
Materiale Pap
Produkttype Grid Indsæt
Til brug med (applikation) Opbevaring af prøver
Holder Prøveopbevaringsrør
Højde (metrisk) 30 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Længde (metrisk) 136mm
Array 6 x 6