Få mere at vide
ratiolab™ Papgitterindsats til kryobokse
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Højde (metrisk):
25 mm
40 mm
65 mm
Længde (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredde (metrisk):
133 mm
136 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Til prøveopbevaring, selv ved ultralave temperaturer
- Temperaturbestandig ned til -80 °C
- Vandafvisende finish
- Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 Indstik/Pk. |
| Materiale | Pap |
| Produkttype | Kassedelerindsats |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Til brug med (udstyr) | 7,5 mm Dia. Rør |
| Bredde (metrisk) | 136 mm |
| Længde (metrisk) | 136 mm |
| Array | 14 x 14 |