Få mere at vide
ratiolab™ Papgitterindsats til kryobokse
Artikelnummer. 10190123
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Højde (metrisk):
25 mm
40 mm
65 mm
Længde (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredde (metrisk):
133 mm
136 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10190123
Brand: ratiolab™ 5120181
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gitterindsatser lavet af ultralav temperaturbestandigt pap.
  • Til prøveopbevaring, selv ved ultralave temperaturer
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
  • Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Mængde 10 Indstik/Pk.
Materiale Pap
Produkttype Kassedelerindsats
Højde (metrisk) 40 mm
Til brug med (udstyr) 9 mm Dia. Rør
Bredde (metrisk) 136 mm
Længde (metrisk) 136 mm
Array 12 x 12