Få mere at vide
Heathrow Scientific Karton kryogen hætteglasæske skillevæg 64 brønde, Array 8 x 8, hvid
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Hvid
Beskrivelse
- Partitionen har et 8 x 8 array
- 1,5/2,0 ml rør
- 64 brønde (15 mm dia.)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 64-brønde |
| Oversigt | Karton kryogen hætteglas boks skillevæg |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Form | Rectangular |
| Type | Vial Box Partition |
| Holder | Rør |
| Rør Array | 8 x 8 |
| Længde (engelsk) | 5,10 tommer. |
| Længde (metrisk) | 12.95 cm |
| Vis mere |