Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Karton kryogen hætteglasæske, 50 mm
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Vial box and lid only (partitions must be ordered separately)
- 1.5/2.0 mL Tubes
- Must use tubes capable of being stored at the required temperature of the user
- Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, -196°C
- Vent holes allow cooling and removal of LN2
- Not recommended for autoclaving
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1.5/2.0 mL |
| Oversigt | Cardboard Cryogenic Vial Box |
| Farve | Gul |
| Materiale | Cardboard |
| Til brug med (applikation) | Vials |
| Holder | Vials |
| Tåler temperatur (metrisk) | -196°C |
| Længde (engelsk) | 5.2 in. |
| Længde (metrisk) | 13.3 cm |
| Bredde (engelsk) | 5.2 in. |
| Vis mere |