Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Karton kryogen hætteglasæske, 50 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16360756 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 16360756
Brand: Heathrow Scientific™ HS2860CY
Cardboard Cryogenic Vial Box er til opbevaring af små prøver og rør.
  • Vial box and lid only (partitions must be ordered separately)
  • 1.5/2.0 mL Tubes
  • Must use tubes capable of being stored at the required temperature of the user
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, -196°C
  • Vent holes allow cooling and removal of LN2
  • Not recommended for autoclaving
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1.5/2.0 mL
Oversigt Cardboard Cryogenic Vial Box
Farve Gul
Materiale Cardboard
Til brug med (applikation) Vials
Holder Vials
Tåler temperatur (metrisk) -196°C
Længde (engelsk) 5.2 in.
Længde (metrisk) 13.3 cm
Bredde (engelsk) 5.2 in.
Bredde (metrisk) 13.3 cm
Højde (engelsk) 2 in.
Højde (metrisk) 5 cm