Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Karton kryogen hætteglasæske, 50 mm
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Rød
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Kun hætteglasboks og låg (skillevægge skal bestilles separat)
- 1,5/2,0 ml rør
- Skal bruge rør, der kan opbevares ved brugerens krævede temperatur
- Opbevares i mekaniske frysere eller dampfase LN2, -196 °C
- Udluftningshuller tillader afkøling og fjernelse af LN2
- Anbefales ikke til autoklavering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1.5/2.0 mL |
| Oversigt | Karton kryogen hætteglasæske |
| Farve | Rød |
| Materiale | Pap |
| Form | Square |
| Type | Cryo Box |
| Til brug med (applikation) | Hætteglas |
| Holder | Hætteglas |
| Tåler temperatur (metrisk) | -196 °C |
| Længde (engelsk) | 5,2 tommer |
| Vis mere |