Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Karton kryogen mikrorør opbevaringsboks, 0,5 mL rør
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Hvid
Beskrivelse
- 0,5 ml rør, 100 brønde, 12 mm brønd Dia.
- Skillevægge medfølger i æsken
- Opbevares i mekaniske frysere eller dampfase LN2, -196 °C
- Passer ind i de fleste standard frysereoler
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Oversigt | Karton kryogen mikrorør opbevaringsboks |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Opbevaringsboks |
| Til brug med (applikation) | Mikrorør |
| Holder | Mikrorør |
| Inkluderer | Skillevæg |
| Rør Array | 10 x 10 |
| Vis mere |