Få mere at vide
Tenak™ Kryobokse af pap
Shop alle TENAK produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Dimensioner (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Inkluderer:
10 x 10 Afdeler
9 x 9 Afdeler
Afdelere
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 36
Beskrivelse
- Pap
- Temperaturbestandig ned til -80 °C
- Ideel til opbevaring ved ultralav temperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Type | Cryo boks |
| Til brug med (applikation) | Til kryogen opbevaring |
| Inkluderer | Afdelere |
| Mængde | 36 Pakke |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 133 x 32 mm |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Højde (metrisk) | 32 mm |