Få mere at vide
Tenak™ Kryobokse af pap
Artikelnummer. 15230604 Shop alle TENAK produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Dimensioner (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Inkluderer:
10 x 10 Afdeler
9 x 9 Afdeler
Afdelere
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 36
Artikelnummer. 15230604
Brand: Tenak™ TE22528
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forene Tenak™ Karton kryobokse med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter. De meget fleksible kasser fås i mange farver og kan bruges til større laboratoriebeholdere, når gitteret skal fjernes.
  • Pap
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Ideel til opbevaring ved ultralav temperatur
Tekniske data
Farve Grøn
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Kryogen opbevaring af væsker
Inkluderer Afdelere
Mængde 36 Pakke
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 75 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Vægt (metrisk) 3.2 kg