Få mere at vide
Tenak™ Kryobokse af pap
Product Code. 15210524 Shop All TENAK Products
Change view
Click to view available options
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Dimensioner (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Inkluderer:
10 x 10 Afdeler
9 x 9 Afdeler
Afdelere
Unit Size:
Hver
Pakke med 36
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve Dimensioner (L x B x H) Inkluderer Unit Size
15210524 Hvid 133 x 133 x 50 mm Afdelere Pakke med 36
11597294 Blå 133 x 133 x 50 mm Afdelere Pakke med 36
15130887 Rød 133 x 133 x 50 mm Afdelere Pakke med 36
15280554 Hvid 75 x 75 mm Afdelere Pakke med 36
11521705 Hvid 75 x 75 mm Afdelere Hver
15170877 Gul 133 x 133 x 50 mm Afdelere Pakke med 36
15280514 Hvid 133 x 133 x 32 mm Afdelere Pakke med 36
15200604 Hvid 136 x 136 x 75 mm Afdelere Pakke med 36
15250594 Hvid 136 x 136 x 50 mm Afdelere Pakke med 36
11620443 Hvid 133 x 133 x 52 mm 10 x 10 Afdeler Pakke med 36
15200594 Hvid 136 x 136 x 32 mm Afdelere Pakke med 36
15210604 Blå 133 x 133 x 75 mm Afdelere Pakke med 36
15220594 Rød 133 x 133 x 32 mm Afdelere Pakke med 36
15220524 Hvid 133 x 133 x 75 mm - Pakke med 36
15220604 Rød 133 x 133 x 75 mm Afdelere Pakke med 36
15230604 Grøn 133 x 133 x 75 mm Afdelere Pakke med 36
15260534 Hvid 133 x 133 x 100 mm Afdelere Pakke med 36
15270554 Hvid 133 x 133 x 52 mm 9 x 9 Afdeler Pakke med 36
11511705 Hvid 133 x 133 x 52 mm 9 x 9 Afdeler Hver
15280534 Rød 133 x 133 x 100 mm Afdelere Pakke med 36
15290554 Hvid 100 x 100 mm Afdelere Pakke med 36
11531705 Hvid 100 x 100 mm Afdelere Hver
15290604 Hvid 133 x 133 x 130 mm 9 x 9 Afdeler Pakke med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Product Code. 15210524 Supplier Tenak™ Supplier No. TE22005
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
Forene Tenak™ Karton kryobokse med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter. De meget fleksible kasser fås i mange farver og kan bruges til større laboratoriebeholdere, når gitteret skal fjernes.
  • Pap
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Ideel til opbevaring ved ultralav temperatur
ul>
Specifications
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Kryogen opbevaring af væsker
Inkluderer Afdelere
Mængde 36 Pakke
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 50 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Vægt (metrisk) 2.7 kg