Få mere at vide
Tenak™ Kryobokse af pap
Artikelnummer. 15200604 Shop alle TENAK produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Dimensioner (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Inkluderer:
10 x 10 Afdeler
9 x 9 Afdeler
Afdelere
Unit Size:
Hver
Pakke med 36
Product Code. 15200604
Brand: Tenak™ TE22525
Only null left
Add to basket
Add to basket
Forene Tenak™ Karton kryobokse med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter. De meget fleksible kasser fås i mange farver og kan bruges til større laboratoriebeholdere, når gitteret skal fjernes.
  • Pap
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Ideel til opbevaring ved ultralav temperatur
Specifications
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Kryogen opbevaring af væsker
Inkluderer Afdelere
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Mængde 36 Pakke
Dimensioner (L x B x H) 136 x 136 x 75 mm
Længde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Vægt (metrisk) 3.2 kg