Få mere at vide
Tenak™ Origami Cardboard Cryobox
Shop alle TENAK produkter
Højde (metrisk):
50 mm
52 mm
Inkluderer:
10 x 10 skilleplade
9 x 9 skilleplade
Ingen opdeler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Spacesaving in the laboratory
- Square measure of 134x134mm fits all storage rack systems
- Packages of 100 each
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Cardboard |
| Form | Square |
| Type | Cryo Box |
| Inkluderer | 9 x 9 skilleplade |
| Mængde | 100 Pack |
| Bredde (metrisk) | 134 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Vægt (metrisk) | 7 kg |