Få mere at vide
Wesbart™ Kryobokse af pap
Artikelnummer. 17165034
Skift visning
Holder:
100 Cryovials (1 til 2 ml)
81 Cryovials (1 til 2 ml)
Dimensioner (L x B x H):
133 x 133 x 35 mm
133 x 133 x 50 mm
Rør Array:
10 x 10
9 x 9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Dimensioner (L x B x H) Rør Array
17165034 81 Cryovials (1 til 2 ml) 133 x 133 x 35 mm 9 x 9
17155034 100 Cryovials (1 til 2 ml) 133 x 133 x 50 mm 10 x 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17165034 Leverandør Wesbart™ Leverandørnr. A1/81
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.11 DKK
    18.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.23 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Wesbart kryogene æsker er lavet af fiberpap og er vandafvisende for længere holdbarhed.
  • Papkasser er specielt lavet til aluminiums frysereolerne.
  • Opdelere fås i forskellige diametre.
Tekniske data
Oversigt Papkasse med skillevægge
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Rektangulær
Type Cryo boks
Holder 81 Cryovials (1 til 2 ml)
Inkluderer Gitterdeler
Sterilitet Ikke steril
Rør Array 9 x 9
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 35 mm
Højde (metrisk) 35 mm