Få mere at vide
Wesbart™ Kryobokse af pap
Artikelnummer. 17155034
Holder:
100 Cryovials (1 til 2 ml)
81 Cryovials (1 til 2 ml)
Dimensioner (L x B x H):
133 x 133 x 35 mm
133 x 133 x 50 mm
Rør Array:
10 x 10
9 x 9
Artikelnummer. 17155034
Brand: Wesbart™ A1/100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wesbart kryogene æsker er lavet af fiberpap og er vandafvisende for længere holdbarhed.
  • Papkasser er specielt lavet til aluminiums frysereolerne.
  • Opdelere fås i forskellige diametre.
Tekniske data
Oversigt Papkasse med skillevægge
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Rektangulær
Type Cryo boks
Holder 100 Cryovials (1 til 2 ml)
Inkluderer Gitterdeler
Sterilitet Ikke steril
Rør Array 10 x 10
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 50 mm
Højde (metrisk) 50 mm