Specifications
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 75 x 75 x 50 mm |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |